Learn More
CDC20 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200106557 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235628 20 μL 20 microlitros
30237739 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30235628
Marca: Proteintech 304511AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The CDC20 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CDC20. This antibody recognizes human antigen. The CDC20 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CDC20
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 200 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CDC20A; MGC102824; bA276H19.3; p55CDC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 991
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 51 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG