Learn More
CDC123 Monoclonal Antibody (OTI3E8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17534502
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17534502 30 μL 30 microlitros
17514502 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17534502
Marca: Origene Technologies TA505693S
Mouse Monoclonal Antibody
CDC123 Monoclonal antibody specifically detects CDC123 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno CDC123
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CDC123
N.º de referencia del gen O75794
Alias de gen AA959893; C10orf7; Cdc123; cell division cycle 123; cell division cycle 123 homolog; cell division cycle protein 123 homolog; Cell division cycle protein 123-like protein; D123; D123 gene product; G431001I09Rik; HT-1080; hypothetical protein; Protein D123; PZ32; QccE-12339
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CDC123 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8872
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b