Learn More
CD97 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3F10C2, Proteintech
Código de producto. p-7223218 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16889305 20 μL 20 microlitros
16879305 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16889305
Marca: Proteintech 669721IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CD97 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD97. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CD97 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CD97
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3F10C2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 976
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG2a