missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD97 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30142996 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30142996

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP299764CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CD97 Polyclonal antibody specifically detects CD97 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD97
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD97 antigenseven-span transmembrane protein, CD97 molecule, Leukocyte antigen CD97, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane, heterodimeric receptor associated with inflammation, TM7LN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CD97 (Accession#: NP_001775.2; Met 1-Gln 398)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 976
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.