missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD96 Monoclonal Antibody (5E6C12)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17905991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17905991 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17905991 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA548684

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD96 Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow, ELISA

CD96 is a cell adhesion receptor also known as TACTILE. A member of the Ig superfamily, CD96 is a single pass transmembrane protein consisting of three extracellular Ig-like domains and a proline/serine/threonine rich region. CD96 is expressed on resident monocytes and T cells at all developmental stages (including gamma-delta T cells, thymocytes, and NK cells). In the mouse, this receptor is not expressed on B cells. Unlike in humans, mouse CD96 does not exist as alternative splice variants. Reports indicate that CD96 binds CD155/poliovirus receptor and Nectin-1 to mediate NK cell adhesion to target cells and cytotoxicity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD96
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Western Blot, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5E6C12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica Cd96
N.º de referencia del gen P40200, Q3U0X8
Alias de gen 1700109I12Rik; Cd96; CD96 antigen; CD96 molecule; cell surface antigen CD96; DKFZp667E2122; sCD96; soluble CD96; T cell activation, increased late expression; t cell-activated increased late expression protein; Tactile; T-cell surface protein tactile
Símbolos de los genes Cd96
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human CD96 (AA: extra 321-519) expressed in E. Coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10225, 84544
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.