Learn More
CD91 Monoclonal Antibody (A2MR-a2), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
160.00€ - 355.00€
Especificaciones
Antígeno CD91
Clon A2MR-a2
Concentración 0.05 μg/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17826671
Ver documentos
Invitrogen
H073T02R05
25 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17896671
Ver documentos
Invitrogen
H073T03R05
100 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is an endocytic receptor involved in several cellular processes, including intracellular signaling, lipid homeostasis, and clearance of apoptotic cells. In addition, the encoded protein is necessary for the A2M-mediated clearance of secreted amyloid precursor protein and beta-amyloid, the main component of amyloid plaques found in Alzheimer patients. Expression of this gene decreases with age and has been found to be lower than controls in brain tissue from Alzheimer patients.
Especificaciones
Especificaciones
CD91
0.05 μg/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
A2MR; AI316852; alpha 2-macroglobulin receptor; alpha-2-macroglobulin receptor; APOER; Apolipoprotein E receptor; APR; b2b1554Clo; CD91; FLJ16451; IGFBP3R; LDL receptor related protein 1; lipoprotein receptor-related protein; low density lipoprotein receptor-related protein 1; low density lipoprotein-related protein 1 (alpha-2-macroglobulin receptor); Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 515 kDa subunit; Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 85 kDa subunit; Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 intracellular domain; Lrp; Lrp1; LRP-1; LRP1A; LRP-515; LRP-85; LRPICD; MGC88725; Prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1; TbetaR-V/LRP-1/IGFBP-3 receptor; TGFBR5; type V tgf-beta receptor
LRP1
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
LRP1
A2MR-a2
Flow Cytometry
NovaFluor Red 725
Mouse
Human
Q07954
4035
IgG1 κ
Affinity chromatography