Learn More
CD90 / Thy1 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-200050246 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
18066875 20 μL 20 microlitros
18054475 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 18066875
Marca: Proteintech 277701AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The CD90 / Thy1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD90 / Thy1 . This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CD90 / Thy1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CD90 / Thy1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Concentración 450 μg/mL
Símbolos de los genes CD90, CD90 / Thy1 , CDw90, Thy 1 antigen, Thy 1 cell surface antigen, Thy 1 membrane glycoprotein, THY1
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7070
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG