missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD90/Thy1 Antibody (1aG4/C5), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
CD90/Thy1 Monoclonal antibody specifically detects CD90/Thy1 in Human (Negative),Mouse,Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Functional Assay,Flow (Cell Surface),CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD90/Thy1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Functional Assay, Flow Cytometry (Cell Surface), CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1aG4/C5 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | thymocytes from C3H/Di mice (alelic form: Thy-1.2 positive) |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?