missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD90.2 (Thy-1.2) Monoclonal Antibody (53-2.1), NovaFluor™ Yellow 570, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17810951
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17810951 100 μg 100 microgramos
17840941 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17810951 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor M028T03Y01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD90.2 (Thy 1) antigen is a GPI linked glycoprotein member of the Immunoglobulin super family. CD90.2 is expressed in murine T cells, thymocytes, neural cells, Kupffer's cells and fibroblasts. Thy 1 may play a role in cell-cell or cell-ligand interactions during synaptogenesis and other events in the brain. CD90.2 is an 18 kDa plasma membrane antigen expressed by hematopoietic cells and neurons in all species studied, highly expressed in connective tissue, various fibroblast and stromal cell lines and lastly, by tumor endothelial cell lines. In the mouse, CD90.2 is expressed on all thymocytes and peripheral T lymphocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD90.2 (Thy-1.2)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 53-2.1
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado NovaFluor Yellow 570
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Thy1
N.º de referencia del gen P01831
Alias de gen CD90; FLJ33325; T25; Thy 1.2; Thy1; Thy-1; Thy-1 antigen; thy-1 membrane glycoprotein; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; thymus cell antigen 1, theta
Símbolos de los genes Thy1
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21838
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.