missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The CD90.2 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with cells of mouse CD90.2. This antibody recognizes mouse antigen. The CD90.2 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD90.2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 30-H12 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | PE |
| Especie del huésped | Rat |
| Cantidad | 100 μg |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 21838 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?