Learn More
IBA Lifesciences Kit de inicio de columna de agarosa de exosoma CD9 Fab-TACS™
Código de producto. 17207750 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
:
Humano
Código de producto.
17207750 Humano
1 options
Código de producto. 17207750 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 63319002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aislamiento sin etiqueta de exosomas CD9+ de medios de cultivo celular, suero o plasma
  • FAB-TACS™ es un enfoque de aislamiento de exosomas de afinidad TrACELEESS basado en nuestra™ tecnología de etiquetas Strep
  • El kit de inicio de columna de agarosa de exosoma CD9 Fab-TACS™ permite el aislamiento sin etiqueta de los exosomas CD9+ humanos de los sobrenadantes de plasma, suero y cultivo celular
  • El CD9 es un miembro de la familia de tetraspanina que se encuentra en la superficie de los exosomas
  • Las columnas de agarosa Strep-Tactin™ TACS están llenas de macrogránulos de agarosa recubiertos de Strep-Tactin™ desarrollados para el aislamiento celular. Los fragmentos Fab fusionados con una etiqueta Twin-Strep™ (Fab-Streps) se unen a la matriz
  • Los exosomas se adhieren a la matriz en función de la unión exclusiva de la serie Fáb-Strep a un marcador de superficie. Las partículas no objetivo se eliminan eficazmente
  • En un paso final, la adición de biotina provoca la elución de los exosomas y las Fab-Streps. Después de la elución, las Fab-Streps se disocian de la superficie de los exosomas debido a su baja afinidad
  • Ahora, los exosomas totalmente funcionales y sin etiquetas ya están listos para aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Incluye Columnas de agarosa Strep-Tactin™ TACS, 0,3 ml (2x), CD9 Fab-Strep (humano), 10 tampones CI, solución madre de biotina, adaptador de columna TACS
Especies diana Humano
Para uso exclusivo en investigación.