missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8b Monoclonal Antibody (SIDI8BEE), NovaFluor™ Blue 585, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. p-7241336
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
17890901 25 Tests paquete de 25
17820911 100 Tests paquete de 100
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17890901

Marca: Invitrogen H057T02B04

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CD8B antigen is a cell surface glycoprotein found on most cytotoxic T lymphocytes that mediates efficient cell-cell interactions within the immune system. The CD8 antigen, acting as a coreceptor, and the T-cell receptor on the T lymphocyte recognize antigens displayed by an antigen presenting cell (APC) in the context of class I MHC molecules. The functional coreceptor is either a homodimer composed of two alpha chains, or a heterodimer composed of one alpha and one beta chain. Both alpha and beta chains share significant homology to immunoglobulin variable light chains. This gene encodes the CD8 beta chain isoforms. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct membrane associated or secreted isoforms have been described. A pseudogene, also located on chromosome 2, has been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD8b
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SIDI8BEE
Concentración 0.8 μg/Test
Conjugado NovaFluor Blue 585
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Cd8b
N.º de referencia del gen P10966
Alias de gen CD8; CD8 antigen 37 kDa chain; CD8 antigen beta polypeptide; CD8 antigen beta polypeptide precursor; CD8 antigen beta-chain; CD8 antigen, beta chain; CD8 antigen, beta chain 1; CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37); CD8 antigen, beta-chain; CD8 beta; CD8 beta chain; CD8a; CD8alpha; CD8B; CD8b antigen; CD8b molecule; CD8b molecule pseudogene; CD8B1; CD8beta; CD8BP; LEU2; Leu-2; LY3; Ly-3; Ly-C; Lymphocyte antigen 3; Lyt3; Lyt-3; MAL; OX-8 membrane antigen; p32; P37; T lymphocyte surface glycoprotein beta chain; T-cell membrane glycoprotein Ly-3; T-cell surface glycoprotein; T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain; T-cell surface glycoprotein Lyt-3
Símbolos de los genes Cd8b
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 926
Especies diana Human, Non-human Primate
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.