Learn More
CD8b.2 Rat anti-Mouse, BV750, Clone: 53-5.8, BD Biosciences™
Descripción
CD8b.2 Monoclonal antibody specifically detects CD8b.2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD8b.2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 53-5.8 |
| Conjugado | Brilliant Violet 750 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | Ly-3.2; Lyt-3.2; CD8b.2 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse thymus or spleen |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |