Learn More
CD8a Mouse, APC, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio QAB17-APC-500Tests
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| CD8a | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| CD8A | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 925 | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| OKT8 | |
| APC | |
| NP_741969 | |
| Mouse | |
| 500 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |