missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8A Mouse anti-Human, Clone: 143-44 (Biotin), Abnova™

Código de producto. 16052296
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16052296 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16052296

Marca: Abnova MAB13764.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mouse monoclonal antibody raised against native human CD8A.

  • High specificity
  • High reactivity

Especificaciones

Antígeno CD8A
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 143-44
Conjugado Biotin
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against native human CD8A.
Dilución Flow Cytometry (1 ug/106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (protein stabilizer, 0.09% sodium azide).
N.º de referencia del gen P01732
Alias de gen CD8/Leu2/MAL/p32
Símbolos de los genes CD8A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno T-lymphocyte differentiation antigen.
Método de purificación Protein A/G purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store in the dark at 4°C. Avoid prolonged exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.