Learn More
CD8a Monoclonal Antibody (RPA-T8), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
155.00€ - 344.00€
Especificaciones
Antígeno | CD8a |
---|---|
Clon | RPA-T8 |
Concentración | 0.2 μg/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17890891
|
Invitrogen
H056T02B08 |
25 Tests |
155.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17840901
|
Invitrogen
H056T03B08 |
100 Tests |
344.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD8a Monoclonal antibody specifically detects CD8a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD8a | |
0.2 μg/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
BB154331; CD8; CD8 alpha; CD8 alpha chain; CD8 alpha chain precursor; CD8 antigen; CD8 antigen 32 kDa chain; CD8 antigen 37 kDa chain; CD8 antigen alpha polypeptide; CD8 antigen alpha protein; CD8 antigen alpha protein precursor; CD8 antigen alpha-chain; CD8 antigen beta polypeptide; CD8 antigen beta polypeptide precursor; CD8 antigen beta-chain; CD8 antigen, alpha chain; CD8 antigen, alpha polypeptide; CD8 antigen, alpha polypeptide (p32); CD8 antigen, alpha-chain; CD8 antigen, beta chain; CD8 antigen, beta chain 1; CD8 antigen, beta polypeptide; CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37); CD8 antigen, beta-chain; CD8 beta; CD8 beta chain; CD8 beta-2; CD8a; CD8A antigen alpha; CD8a molecule; CD8A; T-cell surface glycoprotein; CD8alpha; CD8B; CD8b antigen; CD8b molecule; CD8b molecule pseudogene; Cd8b1; CD8beta; CD8BP; fCD8; LEU2; Leu-2; Leu2 T-lymphocyte antigen; leu-2a; Ly-2; LY3; Ly-3; Ly-35; Ly-B; Ly-C; Lymphocyte antigen 3; Lyt2; Lyt-2; Lyt-2.1 lymphocyte differentiation antigen (AA at | |
Cd8a, CD8B | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
RPA-T8 | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Blue 660-120S | |
Mouse | |
Human | |
P01732, P10966 | |
925, 926 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |