Learn More
CD8A (Cytotoxic-&Suppressor T-Cell Marker) Mouse, Clone: rC8/468, enQuireBio™
Código de producto. p-7156282
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15941178 20 μg 20 microgramos
15951178 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15941178
Marca: EnquireBio 925MSM11P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD8A (Cytotoxic-&Suppressor T-Cell Marker)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon rC8/468
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD8 protein
Peso molecular del antígeno 32kDa
Control positivo HuT78 or hPBL. Tonsil
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 925
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1