missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD86 Mouse anti-Rat, FITC, Clone: 24F, BD

Código de producto. 15867958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15867958 0.5 mg cada uno
15861509 50 μg cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15867958

Marca: BD Biosciences 555018

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The 24F antibody reacts with CD86 (B7-2), a member of the Ig superfamily of transmembrane proteins. CD86, a ligand for CD28 and CD152 (CTLA-4), is one of the accessory molecules that plays an important role in T cell-B cell costimulatory interactions. CD86 is predominantly expressed on antigen-presenting cells. It can be upregulated on splenic B cells by in vitro polyclonal activation, such as LPS treatment. 24FmAb is reported to block the costimulatory function of rat CD86 and to immunoprecipitate CD86 from Lewis-S1 cell lysates. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

Flow Cytometry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD86
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 24F
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado FITC
Descripción B7-2
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HTLV-1-transformed rat T-cell line Lewis-S1
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.