Learn More
CD86 Monoclonal Antibody (OTI2H4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17567764
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17567764 30 μL 30 microlitros
17547764 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17567764
Marca: Origene Technologies TA813081S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
CD86 Monoclonal antibody specifically detects CD86 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CD86
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD86
N.º de referencia del gen P42081
Alias de gen activation B7-2 antigen; B lymphocyte activation antigen B72; B7; B7.2; B70; B7-2; B-lymphocyte activation antigen B7-2; BU63; CD28 antigen ligand 2; Cd28l2; CD28LG2; CD86; CD86 antigen; CD86 antigen (CD28 antigen ligand 2, B7-2 antigen); CD86 antigen precursor; CD86 molecule; CLS1; CTLA-4 counter-receptor B7.2; early T cell costimulatory molecule-1; early T-cell costimulatory molecule 1; Early T-cell co-stimulatory molecule 1; ETC-1; FUN-1; LAB72; Ly58; Ly-58; MB7; MB7-2; membrane glycoprotein; MGC34413; T-lymphocyte activation antigen CD86; TS/A-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD86 (NP_787058) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1