Learn More
Invitrogen™ CD86 (B7-2) Monoclonal Antibody (IT2.2), NovaFluor™ Yellow 690, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
181.00€ - 399.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD86 (B7-2) |
|---|---|
| Clon | IT2.2 |
| Concentración | 0.2 μg/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30055998
|
Invitrogen™
H021T03Y05-A |
100 Tests |
399.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30055079
|
Invitrogen™
H021T02Y05-A |
25 Tests |
181.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD86 (B7-2) Monoclonal antibody specifically detects CD86 (B7-2) in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| CD86 (B7-2) | |
| 0.2 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P42081 | |
| 942 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| IT2.2 | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Yellow 690 | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| activation B7-2 antigen; B lymphocyte activation antigen B72; B7; B7.2; B70; B7-2; B-lymphocyte activation antigen B7-2; BU63; CD28 antigen ligand 2; Cd28l2; CD28LG2; CD86; CD86 antigen; CD86 antigen (CD28 antigen ligand 2, B7-2 antigen); CD86 antigen precursor; CD86 molecule; CLS1; CTLA-4 counter-receptor B7.2; early T cell costimulatory molecule-1; early T-cell costimulatory molecule 1; Early T-cell co-stimulatory molecule 1; ETC-1; FUN-1; LAB72; Ly58; Ly-58; MB7; MB7-2; membrane glycoprotein; MGC34413; T-lymphocyte activation antigen CD86; TS/A-2 | |
| IgG2b κ | |
| Affinity chromatography | |
| CD86 |