missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD86 (B7-2) Monoclonal Antibody (IT2.2), NovaFluor™ Red 755, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17866581
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
17866581 25 Tests paquete de 25
17896581 100 Tests paquete de 100
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17866581

Marca: Invitrogen H021T02R06

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD86 is one of two ligands (the other CD80) for CTLA4 and CD28. CD86 acts as costimulatory molecule in eliciting T-cell help during antigen presentation. Antigen presentation in the absence of sufficient co-stimulation involving CD86/CD80 can induce tolerance. CD80 appears to play a role distinct from CD80 in T helper cell differentiation. CD86 is a type I membrane protein that is a member of the immunoglobulin superfamily. The CD86 protein is expressed by antigen-presenting cells, and it is the ligand for two proteins at the cell surface of T cells, CD28 antigen and cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4. Binding of CD86 with CD28 antigen is a costimulatory signal for activation of the T-cell. Binding of CD86 with cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 negatively regulates T-cell activation and diminishes the immune response. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms of CD86. Additional transcript variants have been described for CD86, but their full-length sequences have not been determined. Diseases associated with CD86 dysfunction include gallbladder squamous cell carcinoma and myocarditis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD86 (B7-2)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon IT2.2
Concentración 0.2 μg/Test
Conjugado NovaFluor Red 755
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica CD86
N.º de referencia del gen P42081
Alias de gen activation B7-2 antigen; B lymphocyte activation antigen B72; B7; B7.2; B70; B7-2; B-lymphocyte activation antigen B7-2; BU63; CD28 antigen ligand 2; Cd28l2; CD28LG2; CD86; CD86 antigen; CD86 antigen (CD28 antigen ligand 2, B7-2 antigen); CD86 antigen precursor; CD86 molecule; CLS1; CTLA-4 counter-receptor B7.2; early T cell costimulatory molecule-1; early T-cell costimulatory molecule 1; Early T-cell co-stimulatory molecule 1; ETC-1; FUN-1; LAB72; Ly58; Ly-58; MB7; MB7-2; membrane glycoprotein; MGC34413; T-lymphocyte activation antigen CD86; TS/A-2
Símbolos de los genes CD86
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.