missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD85j (ILT2) Monoclonal Antibody (HP-F1), NovaFluor™ Blue 690, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17887101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17887101 25 Tests 25 tests
17867111 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17887101 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor H043T02B09

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene is a member of the leukocyte immunoglobulin-like receptor (LIR) family, which is found in a gene cluster at chromosomal region 19q13.4. The encoded protein belongs to the subfamily B class of LIR receptors which contain two or four extracellular immunoglobulin domains, a transmembrane domain, and two to four cytoplasmic immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (ITIMs). The receptor is expressed on immune cells where it binds to MHC class I molecules on antigen-presenting cells and transduces a negative signal that inhibits stimulation of an immune response. It is thought to control inflammatory responses and cytotoxicity to help focus the immune response and limit autoreactivity. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD85j (ILT2)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HP-F1
Concentración 5 μL/Test
Conjugado NovaFluor Blue 690
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica LILRB1
N.º de referencia del gen Q8NHL6
Alias de gen CD85 antigen-like family member J; CD85j; Ig-like transcript 2; ILT2; ILT-2; Immunoglobulin-like transcript 2; leucocyte Ig-like receptor B1; leukocyte immunoglobulin like receptor B1; leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1; leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1 soluble isoform; leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 3-like; leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), member 1; LILRB1; LIR1; LIR-1; LOC100912456; MIR7; MIR-7; Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 7; myeloid inhibitory receptor 7; PIRB; PIR-B
Símbolos de los genes LILRB1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10859
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.