missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD85g (ILT7) Mouse anti-Human, BB700, Clone: 17G10.2 (also known as 17.2), BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 746127
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD85g (ILT7) Monoclonal antibody specifically detects CD85g (ILT7) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| CD85g (ILT7) | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 17G10.2 (also known as 17.2) | |
| Brilliant Blue 700 (BB700) | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Refrigerate (2 to 8°C) | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido