Learn More
CD84 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16810344 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16810344 20 μL 20 microlitros
16800344 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16810344
Marca: Proteintech 125661AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CD84 is expressed on mature B cells and on B cell lines, including pre B cell lines, but not on plasma cell lines. Immunohistochemical studies demonstrated that CD84 strongly expressed on tissues macrophages.
Specifikationer
Antígeno CD84
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CD84
N.º de referencia del gen Q18PI6, Q9UIB8
Alias de gen CD84, CD84 molecule, Cell surface antigen MAX.3, hCD84, Hly9 beta, LY9B, mCD84, SLAM family member 5, SLAMF5
Símbolos de los genes Cd84
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CD84 Fusion Protein Ag3192
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12523, 8832
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.