Descripción
The CD81 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD81. This antibody recognizes human antigen. The CD81 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD81 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1G2C6 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 975 |
| Mostrar más |