Learn More
CD80 Monoclonal Antibody (OTI6H7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17554851
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17554851 30 μL 30 microlitros
17534851 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17554851
Marca: Origene Technologies TA501668S
Mouse Monoclonal Antibody
CD80 Monoclonal antibody specifically detects CD80 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno CD80
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6H7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD80
N.º de referencia del gen P33681
Alias de gen Activation B7-1 antigen; B7; B7 protein; B7.1; B71; B7-1; B7-1 protein; B7-1 protein precursor; BB1; B-lymphocyte activation antigen B7; Cd28l; CD28LG; CD28LG1; CD80; Cd80 a rat homolog of the human CD28/CTLA - 4 ligand (B7-1); CD80 anitgen; CD80 antigen; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); Cd80 molecule; CD80 protein precursor; costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; LAB7; Ly53; Ly-53; MIC17; sCD 80; sCD80; secreted B7-1 protein precursor; soluble CD 80; soluble CD80; T-cell costimulatory molecule; T-cell co-stimulatory protein B7-1; T-lymphocyte activation antigen CD80; TS/A-1; TSA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD80 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 941
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1