Learn More
CD80 Monoclonal Antibody (OTI1G9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA812243S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD80 Monoclonal antibody specifically detects CD80 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotEspecificaciones
| CD80 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P33681 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 941 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| OTI1G9 | |
| Unconjugated | |
| CD80 | |
| Activation B7-1 antigen; B7; B7 protein; B7.1; B71; B7-1; B7-1 protein; B7-1 protein precursor; BB1; B-lymphocyte activation antigen B7; Cd28l; CD28LG; CD28LG1; CD80; Cd80 a rat homolog of the human CD28/CTLA - 4 ligand (B7-1); CD80 anitgen; CD80 antigen; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); Cd80 molecule; CD80 protein precursor; costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; LAB7; Ly53; Ly-53; MIC17; sCD 80; sCD80; secreted B7-1 protein precursor; soluble CD 80; soluble CD80; T-cell costimulatory molecule; T-cell co-stimulatory protein B7-1; T-lymphocyte activation antigen CD80; TS/A-1; TSA1 | |
| Full length human recombinant protein of human CD80 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.