missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD80/B7-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 14292-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Involved in the costimulatory signal essential for T lymphocytes activation. T cell proliferation and cytokine production is induced by the binding of CD28 or CTLA4 to this receptor.Especificaciones
| CD80/B7-1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CD80 | |
| Activation B7 1 antigen, B7, B7 1, B7-1, BB1, CD28LG, CD28LG1, CD80, CD80 molecule, CTLA 4 counter receptor B7.1, LAB7 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 12519, 941 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P33681, Q00609 | |
| CD80 | |
| CD80/B7-1 Fusion Protein Ag5615 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido