missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD80 (B7-1) Monoclonal Antibody (2D10.4), Brilliant Violet™ 605, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30019906
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30019906 25 Tests paquete de 25
30019584 100 Tests paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30019906 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 406080941

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD80 (B7-1) Monoclonal antibody specifically detects CD80 (B7-1) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry

CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2) are ligands of T cell critical costimulatory molecule CD28, and of an inhibitory receptor CTLA-4 (CD152). Both B7 molecules are expressed on professional antigen-presenting cells and are essential for T cell activation, and both molecules can also substitute for each other in this process. CD80 is rapidly induced on the surface of in vitro activated B cells, with Epstein Barr Virus (EBV) transformed B cell lines, with Burkitts lymphoma cell lines, with freshly isolated follicular B lymphoma cells, T cells, and monocytes. The B-lymphocyte activation antigen B7-1 provides regulatory signals for T lymphocytes as a consequence of binding to the CD28 and CTLA4 ligands of T cells. Diseases associated with CD80 dysfunction include gallbladder squamous cell carcinoma and myocarditis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD80 (B7-1)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2D10.4
Concentración 5 μL/Test
Conjugado Brilliant Violet 605
Formulación PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica CD80
N.º de referencia del gen P33681
Alias de gen Activation B7-1 antigen; B7; B7 protein; B7.1; B71; B7-1; B7-1 protein; B7-1 protein precursor; BB1; B-lymphocyte activation antigen B7; Cd28l; CD28LG; CD28LG1; CD80; Cd80 a rat homolog of the human CD28/CTLA - 4 ligand (B7-1); CD80 anitgen; CD80 antigen; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); Cd80 molecule; CD80 protein precursor; costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; LAB7; Ly53; Ly-53; MIC17; sCD 80; sCD80; secreted B7-1 protein precursor; soluble CD 80; soluble CD80; T-cell costimulatory molecule; T-cell co-stimulatory protein B7-1; T-lymphocyte activation antigen CD80; TS/A-1; TSA1
Símbolos de los genes CD80
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 941
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.