Learn More
CD8 Mouse, APC, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
275.10€ - 2677.50€
Especificaciones
| Antígeno | CD8 |
|---|---|
| Clon | SK1 |
| Concentración | 5μL/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15981588
|
EnquireBio
QAB18-APC-25Tests |
25 Tests |
275.10€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15971588
|
EnquireBio
QAB18-APC-100Tests |
100 Tests |
619.50€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15991588
|
EnquireBio
QAB18-APC-500Tests |
500 Tests |
2677.50€
500 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD8 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 925 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| SK1 | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| NP_741969 | |
| CD8A | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |