Learn More
CD8 Mouse anti-Human, PE, Clone: HIT8A, BD
Mouse Monoclonal Antibody
101.00€ - 309.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD8 |
|---|---|
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PE |
| Especie del huésped | Mouse |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15820639
|
BD Biosciences
560959 |
25 Tests |
101.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15878318
|
BD Biosciences
555635 |
100 Tests |
309.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Reacts with the α subunit (32 kDa) of the two-chain complex. CD8 molecule binds to HLA class I molecules during interaction of CD8+ T cells with antigen-presenting cells or with target cells. CD8 is expressed on T cytotoxic/suppressor cell populations. HIT8a stains approximately 13 - 48% of peripheral blood lymphocytes and 80% of thymocytes, as well as a subset of NK cells. Clones HIT8a and RPA-T8 (Cat. No. 555364) are not cross-blocking.
Especificaciones
| CD8 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Purified |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.