Learn More
CD8 Mouse anti-Baboon, Human, Rhesus, , Brilliant Ultraviolet 737, Clone: SK1, BD Horizon™
Código de producto. 17287854
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
17287854 100 Tests 100 tests
17297854 25 Tests 25 tests
2 options
Código de producto. 17287854
Marca: BD Biosciences 612754
Mouse Monoclonal Antibody
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Baboon,Human,Rhesus, samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD8
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SK1
Conjugado Brilliant Ultraviolet 737
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Peripheral Blood T Cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Baboon, Human, Rhesus Monkey
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ