missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Mouse anti-Baboon, Human, Rhesus, , Brilliant Ultraviolet 737, Clone: SK1, BD Horizon™

Código de producto. p-7161719
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17297854 25 Tests 25 tests
17287854 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17297854 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 612755

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Baboon,Human,Rhesus, samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antígeno CD8
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SK1
Conjugado Brilliant Ultraviolet 737
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Peripheral Blood T Cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Baboon, Human, Rhesus Monkey
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.