Learn More
Invitrogen™ CD8 beta Monoclonal Antibody (CT-CD8b), PE
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7171281
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
300 microgramos
50 microgramos
15384121 50 μg 50 microgramos
15394121 300 μg 300 microgramos
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15384121
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ MA517849
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rat Monoclonal Antibody
CD8 beta Monoclonal Antibody for Flow
The CD8B antigen is a cell surface glycoprotein found on most cytotoxic T lymphocytes that mediates efficient cell-cell interactions within the immune system. The CD8 antigen, acting as a coreceptor, and the T-cell receptor on the T lymphocyte recognize antigens displayed by an antigen presenting cell (APC) in the context of class I MHC molecules. The functional coreceptor is either a homodimer composed of two alpha chains, or a heterodimer composed of one alpha and one beta chain. Both alpha and beta chains share significant homology to immunoglobulin variable light chains. This gene encodes the CD8 beta chain isoforms. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct membrane associated or secreted isoforms have been described. A pseudogene, also located on chromosome 2, has been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno CD8 beta
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CT-CD8b
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado PE
Formulación PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
génica Cd8b1
N.º de referencia del gen P10300
Alias de gen CD8; CD8 antigen 37 kDa chain; CD8 antigen beta polypeptide; CD8 antigen beta polypeptide precursor; CD8 antigen beta-chain; CD8 antigen, beta chain; CD8 antigen, beta chain 1; CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37); CD8 antigen, beta-chain; CD8 beta; CD8 beta chain; CD8a; CD8alpha; CD8B; CD8b antigen; CD8b molecule; CD8b molecule pseudogene; CD8B1; CD8beta; CD8BP; LEU2; Leu-2; LY3; Ly-3; Ly-C; Lymphocyte antigen 3; Lyt3; Lyt-3; MAL; OX-8 membrane antigen; p32; P37; T lymphocyte surface glycoprotein beta chain; T-cell membrane glycoprotein Ly-3; T-cell surface glycoprotein; T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain; T-cell surface glycoprotein Lyt-3
Símbolos de los genes Cd8b1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse CD8 β.
Método de purificación Protein G
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12526
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.