missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD79B Monoclonal Antibody (OTI9G1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17553614
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17553614 30 μL 30 microlitros
17533614 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17553614 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810482S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CD79B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9G1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Cd79b
N.º de referencia del gen P40259
Alias de gen AGM6; B29; B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain; B-cell-specific glycoprotein B29; CD79; CD79b; CD79B antigen; CD79b molecule; Cd79b molecule, immunoglobulin-associated beta; Ig beta; IGB; Igbeta; Ig-beta; Immunoglobulin-associated B29 protein; immunoglobulin-associated beta; RP23-418O11.7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD79B produced in HEK293T Cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 974
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.