missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD79B Monoclonal Antibody (OTI9G1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17533614
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17533614 100 μL 100 microlitros
17553614 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17533614 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810482

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CD79b is the B cell antigen receptor Ig beta chain (BCR-Ig beta), which associates with B cell antigen receptor Ig alpha chain to form a functional heterodimer that interacts with membrane immunoglobulin (mIg). The mIgM component binds antigen and the Ig alpha /I g beta heterodimer tranduces signals.

Tekniske data

Antígeno CD79B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9G1
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD79B
N.º de referencia del gen P40259
Alias de gen AGM6, B29, IGB
Símbolos de los genes CD79B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human CD79B produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 974
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.