Learn More
Invitrogen™ CD79b Monoclonal Antibody (C8), Invitrogen™
Código de producto. 17950763
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
17950763 20 μL 20 microlitros
17960103 200 μL 200 microlitros
2 options
Código de producto. 17950763
Marca: Invitrogen™ MA551152
Mouse Monoclonal Antibody
CD79b is the B cell antigen receptor Ig beta chain (BCR-Ig beta), which associates with B cell antigen receptor Ig alpha chain to form a functional heterodimer that interacts with membrane immunoglobulin (mIg). The mIgM component binds antigen and the Ig alpha /I g beta heterodimer tranduces signals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD79b
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica Cd79b
N.º de referencia del gen P40259
Alias de gen AGM6; B29; B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain; B-cell-specific glycoprotein B29; CD79; CD79b; CD79B antigen; CD79b molecule; Cd79b molecule, immunoglobulin-associated beta; Ig beta; IGB; Igbeta; Ig-beta; Immunoglobulin-associated B29 protein; immunoglobulin-associated beta; RP23-418O11.7
Símbolos de los genes Cd79b
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human CD79B protein, Asn37-Pro226 (Accession #P40259).
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100511898, 974
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ