Learn More
CD74 Mouse anti-Human, Clone: 2D8A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD74 |
|---|---|
| Clon | 2D8A1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16858225
|
Proteintech
66390-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16848225
|
Proteintech
66390-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Expression of the invariant chain of the HLA-DR antigen (CD74) by B-lymphocytes begins in the pre-B stage but lost before the final differentiation to plasma cells. This protein is expressed in B-lymphocytes and many B-cell lymphomas.Especificaciones
| CD74 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CD74, DHLAG, HLADG, Ia GAMMA, Ii, p33 | |
| CD74 | |
| IgG2a | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 2D8A1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P04233 | |
| 972 | |
| CD74 Fusion Protein Ag25503 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CD74 |