missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD74 Monoclonal Antibody (OTI1H3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17507232
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17507232 30 μL 30 microlitros
17587222 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17507232 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA507339S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD74 Monoclonal antibody specifically detects CD74 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CD74
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SIRPA
N.º de referencia del gen P78324
Alias de gen CD74; CD74 antigen; CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated); CD74 molecule; Cd74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain; class II-associated invariant chain peptide; CLIP; DHLAG; dinucleotide microsatellite; gamma chain of class II antigens; H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain; histocompatibility: class II antigens, gamma chain of; HLA class II histocompatibility antigen gamma chain; HLADG; HLA-DR antigens-associated invariant chain; HLA-DR-gamma; ia antigen-associated invariant chain; Ia-associated invariant chain; Ia-GAMMA; Ii; invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated; INVG34; MHC class II-associated invariant chain; MHC HLA-DR gamma chain; p33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SIRPA produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140885
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.