Learn More
CD73 Mouse anti-Human, PE, Clone: AD2, BD
Descripción
The AD2 monoclonal antibody specifically binds to ecto-5’-nucleotidase, a 70 kDa, glycosyl phosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein. CD73 is expressed on subsets of T and B lymphocytes, follicular dendritic cells, epithelial cells, endothelial cells and mesenchymal stem cells. Its expression on lymphocytes increases during T and B cell development. CD73 has enzymatic activity and catalyzes the dephosphorylation of adenosine monophosphate (AMP) converting it to adenosine. It has been suggested that CD73 can mediate costimulatory signals in T cell activation and adhesion of lymphocytes to endothelium.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD73 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | AD2 |
| Conjugado | PE |
| Descripción | NT5E; 5' nucleotidase; 5'-NT; E5NT; Ecto-5'-nucleotidase; eN; eNT; NT; NT5 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Pre-B leukemia cell line |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.