missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD73 Monoclonal Antibody (AD2), NovaFluor™ Red 755, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17806571
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17806571 25 Tests paquete de 25
17836571 100 Tests paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17806571 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor H016T02R06

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD73 (Ecto-5-prime-nucleotidase, 5-prime-ribonucleotide phosphohydrolase) catalyzes the conversion at neutral pH of purine 5-prime mononucleotides to nucleosides, the preferred substrate being AMP. CD73 consists of a dimer of 2 identical 70 kDa subunits bound externally to the plasma membrane by a glycosyl phosphatidyl inositol linkage. CD73 is used as a marker of lymphocyte differentiation. Consequently, a deficiency of CD73 occurs in a variety of immunodeficiency diseases. Other forms of 5-prime nucleotidase exist in the cytoplasm and lysosomes and can be distinguished from CD73 by their substrate affinities, requirement for divalent magnesium ion, activation by ATP, and inhibition by inorganic phosphate. The CD73 gene has been localized to 6q14-q21 by immunofluorescence and a study of a panel of human x mouse hybrids that contained fragments of chromosome 6 as translocations. Defects in the CD73 gene can lead to the calcification of joints and arteries, and intestinal tuberculosis. Two transcript variants encoding different isoforms of CD73 have been found.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD73
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AD2
Concentración 0.4 μg/Test
Conjugado NovaFluor Red 755
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica NT5E
N.º de referencia del gen P21589
Alias de gen 2210401F01Rik; 5 nucleotidase, ecto; 5' nucleotidase, ecto; 5'-NT; 5'-nucleotidase; 5'-nucleotidase ecto; 5'-nucleotidase, ecto (CD73); AI447961; CALJA; CD73; E5NT; ecto-5'-nucleotidase; eN; eNT; NT; Nt5; Nt5e; NTE; Purine 5-Prime-Nucleotidase
Símbolos de los genes NT5E
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4907
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.