missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD71 (Transferrin Receptor) Mouse, anti-Human, PE, Clone: OKT9, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17169051
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17169051 25 Tests 25 tests
17159051 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17169051

Marca: Stemcell Technologies 60106PE.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The OKT9 antibody reacts with CD71 (transferrin receptor), an ∼180 - 190 kDa disulfide-bonded homodimer and type 2 transmembrane glycoprotein expressed at high levels on a broad range of actively proliferating cells, as well as reticulocytes, monocytes, macrophages and marrow stromal cells
  • Surface levels are low on resting leukocytes but are upregulated on lymphocytes, monocytes and macrophages following antigen or mitogen stimulation
  • Expression is lost during differentiation of reticulocytes into mature erythrocytes
  • CD71 mediates uptake of transferrin–iron complexes through receptor-mediated endocytosis and recycling of the apotransferrin–receptor complex to the cell surface
  • It has also served as a target for drug delivery
  • The OKT9 antibody binds an epitope that reportedly overlaps with that of antibody clone CY1G4 but is distinct from the ligand binding site for transferrin

Especificaciones

Antígeno CD71 (Transferrin Receptor)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OKT9
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Isotype IgG1 κ
Tipo de célula Erythroid Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.