Learn More
CD71 Rat, anti-Mouse, Clone: RI7217, Proteintech
Código de producto. p-200050238 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
18069415 500 μg 500 microgramos
18008935 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18069415
Marca: Proteintech 652891IG500UG
Rat Monoclonal Antibody
The CD71 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with dmso induced friend erythroleukemia 745.6 of mouse CD71. This antibody recognizes mouse antigen. The CD71 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Antígeno CD71
Aplicaciones Flow Cytometry
Clon RI7217
Concentración 0.5 mg/ml
Símbolos de los genes 2610028K12Rik, AI195355, AI426448, AU015758, CD71, E430033M20Rik, Mtvr 1, Mtvr1, p90, TFR, TFR1, Tfrc, transferrin receptor, Trfr
Especie del huésped Rat
Cantidad 500 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22042
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ