Descripción
The CD71 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with dmso induced friend erythroleukemia 745.6 of mouse CD71. This antibody recognizes mouse antigen. The CD71 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD71 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clon | RI7217 |
| Concentración | 0.5 mg/ml |
| Símbolos de los genes | 2610028K12Rik, AI195355, AI426448, AU015758, CD71, E430033M20Rik, Mtvr 1, Mtvr1, p90, TFR, TFR1, Tfrc, transferrin receptor, Trfr |
| Especie del huésped | Rat |
| Cantidad | 100 μg |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 22042 |
| Especies diana | Mouse |
| Mostrar más |