missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD71 Mouse anti-Human, APC, Clone: M-A712, BD

Código de producto. 15816628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15816628 100 Tests cada uno
15851489 25 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15816628

Marca: BD Biosciences 551374

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The M-A712 monoclonal antibody specifically binds to CD71 which is also known as the transferrin receptor (TFR). This type II transmembrane glycoprotein is expressed on cells as a disulfide-linked homodimer comprised of 95 kDa monomers. CD71 is expressed on activated lymphocytes, monocytes, macrophages, erythroid progenitors, brain endothelium, and most proliferating cells. CD71 is not expressed on resting lymphocytes and is upregulated during lymphocyte responses to antigens or mitogens. Through an endocytic pathway, the transferrin receptor mediates cellular iron uptake by binding and internalizing iron that is bound to transferrin. After releasing iron within the low pH endosomal environment, transferrin and its receptor can be recycled to the cell surface.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD71
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon M-A712
Conjugado APC
Descripción TFR; TFRC; Trfr; TfR1; Transferrin receptor protein 1
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno T-CLL and Jurkat Cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.