missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD70 Mouse anti-Human, PE, Clone: KI-24, BD

Código de producto. p-7092668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15801489 25 Tests cada uno
15888468 100 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15801489

Marca: BD Biosciences 561935

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Ki-24 monoclonal antibody specifically binds to human CD70. CD70 is a type II transmembrane glycoprotein and member of the TNF Superfamily. CD70 is also known as Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7 (TNFSF7), CD27 ligand (CD27-L, CD27L, CD27LG), and KI-24 antigen. The CD70 antigen immunoprecipitates as five bands (50, 70, 90, 100 and 160 kDa) under non-reducing conditions. CD70 is strongly expressed on Reed-Sternberg cells, some activated T or B cells and Epstein Barr Virus (EBV)-positive lymphoblastoid cell lines. CD70 plays roles in the activation, proliferation and differentiation of B cells and T cells including the enhanced production of cytotoxic T cells.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD70
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon Ki-24
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.