missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD7 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (15), Invitrogen™

Código de producto. p-7240413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17799873 50 μL 50 microlitros
17759623 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17799873 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA543531

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: Human CD7/LEU9

CD7, also known as gp40 or Leu9, is a 40 kDa receptor and member of the immunoglobulin gene superfamily. It features an N-terminal region (amino acids 1-107) that is highly homologous to Ig kappa light chains, while its carboxyl-terminal region is proline-rich, forming a stalk from which the Ig domain projects. CD7 is prominently expressed on the majority of immature and mature T lymphocytes, as well as T cell leukemias. It is also found on natural killer cells, a small subpopulation of normal B cells, and malignant B cells. CD7 plays a crucial role in modulating immune cell activity. Cross-linking of surface CD7 enhances T cell and NK cell functions, as evidenced by increased calcium flux, expression of adhesion molecules, cytokine secretion, and proliferation. CD7 directly associates with phosphoinositol 3-kinase, and its ligation induces the production of D-3 phosphoinositides and tyrosine phosphorylation. The expression of CD7 is an important marker in leukemia diagnostics, highlighting its significance in both normal immune function and disease states.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD7
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 15
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica CD7
N.º de referencia del gen P09564
Alias de gen Cd7; CD7 antigen; CD7 antigen (p41); Cd7 molecule; GP40; LEU-9; p41 protein; T-cell antigen CD7; T-cell leukemia antigen; T-cell surface antigen Leu-9; Tp40; TP41
Símbolos de los genes CD7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human CD7 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 924
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.