missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD7 Antibody (MEM-186), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB500-326PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD7 Monoclonal antibody specifically detects CD7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Especificaciones
| CD7 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| CD7 antigen, CD7 antigen (p41), CD7 molecule, GP40T-cell surface antigen Leu-9, LEU-9, T-cell antigen CD7, T-cell leukemia antigen, Tp40, TP41p41 protein | |
| Human acute myelogenous leukaemia cell line KG-1. | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research, Signal Transduction | |
| 924 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MEM-186 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido