missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD7 Antibody (15), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30151789 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30151789 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP289748CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD7 Monoclonal antibody specifically detects CD7 in Human,Mouse (Negative),Rat (Negative) samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Sandwich ELISA Capture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD7
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA Capture
Clasificación Monoclonal
Clon 15
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD7 antigen, CD7 antigen (p41), CD7 molecule, GP40T-cell surface antigen Leu-9, LEU-9, T-cell antigen CD7, T-cell leukemia antigen, Tp40, TP41p41 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD7 (Accession#: NP_006128.1; Met 1-Pro 180).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 924
Especies diana Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.