missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD69 Mouse anti-Human, APC-R700, Clone: FN50, BD Horizon™

Código de producto. 15854119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15854119 100 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15854119 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 565154

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD69 Monoclonal antibody specifically detects CD69 in Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Ma samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD69
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon FN50 (also known as FN 50)
Conjugado APC-R700
Descripción Vol. Per test: 5μL
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen AIM; CLEC2C; EA1; GP32/28; Leu23; MLR-3; VEA; BL-AC/P26
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon APC-R700 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon APC-R700 were removed.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Reseach Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.